1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR308038-1G
APOSOR308038-1GEA 222 EUR InStock
APOSOR308038-1G
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-amine
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-amine
Formule: C₇H₇N₃
Point de fusion: 122…123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07778366
Numéro CAS: 74420-00-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité