(R)-1-Boc-3-(Hydroxymethyl)piperazine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (R)-tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate, (3R)-3-(Hydroxymethyl)piperazine, N1-BOC protected
OR308071-1G
APOSOR308071-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR308071-1G
(R)-1-Boc-3-(Hydroxymethyl)piperazine 99%
(R)-1-Boc-3-(Hydroxymethyl)piperazine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₃
MW: 216,2774 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05863888
Numéro CAS: 278788-66-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité