1-Boc-(2-hydroxymethyl)piperazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)piperazine, N1-BOC protected, 1-Boc-(2-Hydroxymethyl)piperazine
OR308075-250MG
APOSOR308075-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR308075-250MG
1-Boc-(2-hydroxymethyl)piperazine 97%
1-Boc-(2-hydroxymethyl)piperazine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₃
MW: 216,2800 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07772091
Numéro CAS: 205434-75-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité