cis-3-(Boc-amino)cyclobutanemethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl [cis-3-(hydroxymethyl)cyclobutyl]carbamate, tert-Butyl (cis-3-(hydroxymethyl)cyclobutyl)carbamate, tert-butyl N-[cis-3-(hydroxymethyl)cyclobutyl]carbamate
OR308096-1G
APOSOR308096-1GEA 125 EUR InStock
APOSOR308096-1G
cis-3-(Boc-amino)cyclobutanemethanol
cis-3-(Boc-amino)cyclobutanemethanol
Formule: C₁₀H₁₉NO₃
MW: 201.266 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08436074
Numéro CAS: 142733-64-0
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bottle 1 g APOSOR308096-1G
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité