N-(2-Aminospiro[3.3]hept-6-yl)carbamic acid-tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-butyl N-{6-aminospiro[3.3]heptan-2-yl}carbamate, tert-Butyl (6-aminospiro[3.3]heptan-2-yl)carbamate, 2,6-Diaminospiro[3.3]heptane, 2-BOC protected
OR308114-1G
APOSOR308114-1GEA 671 EUR InStock
APOSOR308114-1G
N-(2-Aminospiro[3.3]hept-6-yl)carbamic acid-tert-butyl ester
N-(2-Aminospiro[3.3]hept-6-yl)carbamic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₂H₂₂N₂O₂
MW: 226,32 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09054707
Numéro CAS: 1239589-52-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité