(6-Oxospiro[3.3]hept-2-yl)carbamicacid-tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl (6-oxospiro[3.3]heptan-2-yl)carbamate, tert-butyl N-{6-oxospiro[3.3]heptan-2-yl}carbamate
OR308116-1G
APOSOR308116-1GEA 288 EUR InStock
APOSOR308116-1G
(6-Oxospiro[3.3]hept-2-yl)carbamicacid-tert-butyl ester
(6-Oxospiro[3.3]hept-2-yl)carbamicacid-tert-butyl ester
Formule: C₁₂H₁₉NO₃
MW: 225,29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11858160
Numéro CAS: 1118786-86-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité