8-Boc-2,8-Diazaspiro[4.5]decane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 2,8-diazaspiro[4.5]decane-8-carboxylate, 2,8-Diazaspiro[4.5]decane-8-carboxylic acid-tert-butyl ester
OR308120-250MG
APOSOR308120-250MGEA 104 EUR InStock
APOSOR308120-250MG
8-Boc-2,8-Diazaspiro[4.5]decane
8-Boc-2,8-Diazaspiro[4.5]decane
Formule: C₁₃H₂₄N₂O₂
MW: 240,342 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09608078
Numéro CAS: 236406-39-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité