tert-Butyl (4-methylpiperidin-4-yl)carbamate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-butyl N-(4-methylpiperidin-4-yl)carbamate
OR308121-5G
APOSOR308121-5GEA 69.6 EUR InStock
APOSOR308121-5G
tert-Butyl (4-methylpiperidin-4-yl)carbamate
tert-Butyl (4-methylpiperidin-4-yl)carbamate
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214.3100 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08703167
Numéro CAS: 163271-08-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité