(R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-3-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (R)-4-Boc-morpholine-3-carboxylic acid
OR308161-5G
APOSOR308161-5GEA 209 EUR InStock
APOSOR308161-5G
(R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-3-carboxylic acid 95%
(R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₇NO₅
MW: 231,25 g/mol
Point de fusion: 181 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04114909
Numéro CAS: 869681-70-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité