(S)-Methyl morpholine-3-carboxylate hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR308167-1G
APOSOR308167-1GEA 127 EUR InStock
APOSOR308167-1G
(S)-Methyl morpholine-3-carboxylate hydrochloride
(S)-Methyl morpholine-3-carboxylate hydrochloride
Formule: C₆H₁₂ClNO₃
MW: 181,6174 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09910333
Numéro CAS: 1447972-26-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité