N,N-Diéthyl-4-nitrosoaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Nitroso-N,N-diethylaniline
OR30878-25G
APOSOR30878-25GEA 299 EUR InStock
APOSOR30878-25G
N,N-Diéthyl-4-nitrosoaniline 98%
N,N-Diéthyl-4-nitrosoaniline
Formule: C₁₀H₁₄N₂O
MW: 178,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002064
Numéro CAS: 120-22-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité