5-(2-Aminoethyl)-1-methyl-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(1-Methyl-1H-indazol-5-yl)ethylamine
OR30912-50MG
APOSOR30912-50MGEA 116 EUR InStock
APOSOR30912-50MG
5-(2-Aminoethyl)-1-methyl-1H-indazole
5-(2-Aminoethyl)-1-methyl-1H-indazole
Formule: C₁₀H₁₃N₃
MW: 175,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12028591
Numéro CAS: 1130309-67-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité