(R)-(-)-1-Boc-3-bromopyrrolidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-1-Boc-3-bromopyrrolidine
OR309143-250MG
APOSOR309143-250MGEA 71.2 EUR InStock
APOSOR309143-250MG
(R)-(-)-1-Boc-3-bromopyrrolidine 97%
(R)-(-)-1-Boc-3-bromopyrrolidine
Formule: C₉H₁₆BrNO₂
MW: 250,136 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17214727
Numéro CAS: 569660-97-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité