N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-pyroglutamic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic Acid, N-Boc-L-glutamic Acid Lactam, (S)-1-Boc-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic Acid, N-Boc-L-pyroglutamic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-glutamic Acid Lactam, Boc-Pyr-OH
OR309165-25G
APOSOR309165-25GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR309165-25G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-pyroglutamic acid 95+%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-pyroglutamic acid
Formule: C₁₀H₁₅NO₅
MW: 229,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672316
Numéro CAS: 53100-44-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité