N-Boc-trans-4-(fmoc-amino)-L-proline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR309173-1G
APOSOR309173-1GEA 205 EUR InStock
APOSOR309173-1G
N-Boc-trans-4-(fmoc-amino)-L-proline
N-Boc-trans-4-(fmoc-amino)-L-proline
Formule: C₂₅H₂₈N₂O₆
Point de fusion: 199 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00673783
Numéro CAS: 176486-63-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité