7-Bromo-2-chloro-3-ethylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309273-1G
APOSOR309273-1GEA 401 EUR InStock
APOSOR309273-1G
7-Bromo-2-chloro-3-ethylquinoline
7-Bromo-2-chloro-3-ethylquinoline
Formule: C₁₁H₉BrClN
MW: 270,553 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09997963
Numéro CAS: 132118-52-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité