4,6-Dibromo-2-methylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309292-1G
APOSOR309292-1GEA 375 EUR InStock
APOSOR309292-1G
4,6-Dibromo-2-methylquinoline
4,6-Dibromo-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₇Br₂N
MW: 300,977 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09261090
Numéro CAS: 1070879-53-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité