4-Hydroxy-8-methyl-2-propylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 8-Methyl-2-propylquinolin-4-ol
OR309304-1G
APOSOR309304-1GEA 375 EUR InStock
APOSOR309304-1G
4-Hydroxy-8-methyl-2-propylquinoline
4-Hydroxy-8-methyl-2-propylquinoline
Formule: C₁₃H₁₅NO
MW: 201,264 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11505250
Numéro CAS: 1070879-87-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité