4-Hydroxy-7-methoxy-2-propylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309306-1G
APOSOR309306-1GEA 383 EUR InStock
APOSOR309306-1G
4-Hydroxy-7-methoxy-2-propylquinoline
4-Hydroxy-7-methoxy-2-propylquinoline
Formule: C₁₃H₁₅NO₂
MW: 217,264 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11505253
Numéro CAS: 1070879-90-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité