7-Bromo-4-hydroxy-8-methylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309311-1G
APOSOR309311-1GEA 359 EUR InStock
APOSOR309311-1G
7-Bromo-4-hydroxy-8-methylquinoline
7-Bromo-4-hydroxy-8-methylquinoline
Formule: C₁₀H₈BrNO
MW: 238,081 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12674985
Numéro CAS: 1189106-48-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité