8-Bromo-4-chloro-6-methylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309312-1G
APOSOR309312-1GEA 433 EUR InStock
APOSOR309312-1G
8-Bromo-4-chloro-6-methylquinoline
8-Bromo-4-chloro-6-methylquinoline
Formule: C₁₀H₇BrClN
MW: 256,526 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12192763
Numéro CAS: 1156602-22-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité