4-Bromo-6-chloro-8-methoxyquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309313-1G
APOSOR309313-1GEA 540 EUR InStock
APOSOR309313-1G
4-Bromo-6-chloro-8-methoxyquinoline
4-Bromo-6-chloro-8-methoxyquinoline
Formule: C₁₀H₇BrClNO
MW: 272,526 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12675014
Numéro CAS: 1189107-33-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité