7-Bromo-2,8-dimethyl-4-hydroxyquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309315-1G
APOSOR309315-1GEA 401 EUR InStock
APOSOR309315-1G
7-Bromo-2,8-dimethyl-4-hydroxyquinoline
7-Bromo-2,8-dimethyl-4-hydroxyquinoline
Formule: C₁₁H₁₀BrNO
MW: 252,107 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12675041
Numéro CAS: 1189106-80-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité