7-Bromo-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR309319-1G
APOSOR309319-1GEA 343 EUR InStock
APOSOR309319-1G
7-Bromo-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid
7-Bromo-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₀BrNO₂
MW: 280,117 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12675072
Numéro CAS: 1189106-92-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité