3,7-Dibromo-4-hydroxyquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309323-1G
APOSOR309323-1GEA 409 EUR InStock
APOSOR309323-1G
3,7-Dibromo-4-hydroxyquinoline
3,7-Dibromo-4-hydroxyquinoline
Formule: C₉H₅Br₂NO
MW: 302,95 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13192872
Numéro CAS: 1203579-53-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité