3-Chloro-7-bromo-4-hydroxyquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR309324-1G
APOSOR309324-1GEA 426 EUR InStock
APOSOR309324-1G
3-Chloro-7-bromo-4-hydroxyquinoline
3-Chloro-7-bromo-4-hydroxyquinoline
Formule: C₉H₅BrClNO
MW: 258,499 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13192873
Numéro CAS: 1203579-13-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité