3-Bromo-6,7-dimethyl-4-hydroxyquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309326-1G
APOSOR309326-1GEA 375 EUR InStock
APOSOR309326-1G
3-Bromo-6,7-dimethyl-4-hydroxyquinoline
3-Bromo-6,7-dimethyl-4-hydroxyquinoline
Formule: C₁₁H₁₀BrNO
MW: 252,107 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13192891
Numéro CAS: 1204811-69-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité