4-Bromo-6-methoxy-2-phenylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309327-1G
APOSOR309327-1GEA 426 EUR InStock
APOSOR309327-1G
4-Bromo-6-methoxy-2-phenylquinoline
4-Bromo-6-methoxy-2-phenylquinoline
Formule: C₁₆H₁₂BrNO
MW: 314,177 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13192938
Numéro CAS: 876491-31-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité