3-Bromo-4-chloro-6-methylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309329-1G
APOSOR309329-1GEA 409 EUR InStock
APOSOR309329-1G
3-Bromo-4-chloro-6-methylquinoline
3-Bromo-4-chloro-6-methylquinoline
Formule: C₁₀H₇BrClN
MW: 256,526 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13192941
Numéro CAS: 1204810-41-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité