5-Méthylindoline-2,3-dione 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30934-100G
APOSOR30934-100GEA 104 EUR InStock
APOSOR30934-100G
5-Méthylindoline-2,3-dione 98%
5-Méthylindoline-2,3-dione
Formule: C₉H₇NO₂
Point de fusion: 180 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005721
Numéro CAS: 608-05-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité