trans-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR309359-500MG
APOSOR309359-500MGEA 256 EUR InStock
APOSOR309359-500MG
trans-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid 97%
trans-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₇H₁₃NO₂
Point de fusion: 255 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145418
Numéro CAS: 5691-19-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité