4-Bromo-3-chloro-2-methylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309370-1G
APOSOR309370-1GEA 484 EUR InStock
APOSOR309370-1G
4-Bromo-3-chloro-2-methylquinoline
4-Bromo-3-chloro-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₇BrClN
MW: 256,526 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20036457
Numéro CAS: 1333250-12-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité