4-Bromo-3,5,7-trichloro-2-methylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309371-1G
APOSOR309371-1GEA 525 EUR InStock
APOSOR309371-1G
4-Bromo-3,5,7-trichloro-2-methylquinoline
4-Bromo-3,5,7-trichloro-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₅BrCl₃N
MW: 325,416 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20036489
Numéro CAS: 1333255-86-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité