6-Methoxy-2-methyl-4-(piperazin-1-yl)quinoline Hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309376-1G
APOSOR309376-1GEA 335 EUR InStock
APOSOR309376-1G
6-Methoxy-2-methyl-4-(piperazin-1-yl)quinoline Hydrochloride
6-Methoxy-2-methyl-4-(piperazin-1-yl)quinoline Hydrochloride
Formule: C₁₅H₁₉N₃O·ClH
MW: 293,792 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20036768
Numéro CAS: 1333256-88-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité