6-Bromo-2-methyl-4-(piperazin-1-yl)quinoline Hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309377-1G
APOSOR309377-1GEA 335 EUR InStock
APOSOR309377-1G
6-Bromo-2-methyl-4-(piperazin-1-yl)quinoline Hydrochloride
6-Bromo-2-methyl-4-(piperazin-1-yl)quinoline Hydrochloride
Formule: C₁₄H₁₆BrN₃·ClH
MW: 342,662 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20036778
Numéro CAS: 1333256-43-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité