2,6-Dichloro-4-methylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309384-1G
APOSOR309384-1GEA 351 EUR InStock
APOSOR309384-1G
2,6-Dichloro-4-methylquinoline
2,6-Dichloro-4-methylquinoline
Formule: C₁₀H₇Cl₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01316208
Numéro CAS: 90723-71-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité