2-Chloro-6-(2-hydroxyethyl)quinoline-3-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309386-1G
APOSOR309386-1GEA 384 EUR InStock
APOSOR309386-1G
2-Chloro-6-(2-hydroxyethyl)quinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-6-(2-hydroxyethyl)quinoline-3-carbonitrile
Formule: C₁₂H₉ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21647758
Numéro CAS: 1367706-48-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité