2-Hydroxy-4,8-dimethyl-7-bromo-quinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR309387-1G
APOSOR309387-1GEA 351 EUR InStock
APOSOR309387-1G
2-Hydroxy-4,8-dimethyl-7-bromo-quinoline
2-Hydroxy-4,8-dimethyl-7-bromo-quinoline
Formule: C₁₁H₁₀BrNO
MW: 252,107 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21647766
Numéro CAS: 1367706-85-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité