Ethyl 4-chloro-6-methyl-2-quinazolinecarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309394-250MG
APOSOR309394-250MGEA 185 EUR InStock
APOSOR309394-250MG
Ethyl 4-chloro-6-methyl-2-quinazolinecarboxylate
Ethyl 4-chloro-6-methyl-2-quinazolinecarboxylate
Formule: C₁₂H₁₁ClN₂O₂
MW: 250,681 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12026444
Numéro CAS: 620957-95-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité