Ethyl 4-chloro-6-methoxyquinazoline-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309398-1G
APOSOR309398-1GEA 368 EUR InStock
APOSOR309398-1G
Ethyl 4-chloro-6-methoxyquinazoline-2-carboxylate
Ethyl 4-chloro-6-methoxyquinazoline-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₁ClN₂O₃
MW: 266,68 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10697896
Numéro CAS: 364385-74-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité