2-(5-Thioxo-1H-1,2,4-triazol-4(5H)-yl)acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309407-1G
APOSOR309407-1GEA 475 EUR InStock
APOSOR309407-1G
2-(5-Thioxo-1H-1,2,4-triazol-4(5H)-yl)acetic acid
2-(5-Thioxo-1H-1,2,4-triazol-4(5H)-yl)acetic acid
Formule: C₄H₅N₃O₂S
MW: 159,166 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08437534
Numéro CAS: 61336-27-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité