5-Chloro-3-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,4-thiadiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309415-1G
APOSOR309415-1GEA 542 EUR InStock
APOSOR309415-1G
5-Chloro-3-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,4-thiadiazole
5-Chloro-3-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,4-thiadiazole
Formule: C₁₁H₁₁ClN₂O₂S
MW: 270,735 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14707328
Numéro CAS: 1221342-59-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité