Boc-DL-β-Aib-OH
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-methylpropanoic acid
OR309427-250MG
APOSOR309427-250MGEA 46.4 EUR InStock
APOSOR309427-250MG
Boc-DL-β-Aib-OH
Boc-DL-beta-Aib-OH
Formule: C₉H₁₇NO₄
MW: 203,24 g/mol
Point de fusion: 88…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02094137
Numéro CAS: 16948-10-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité