2-Chloro-6,8-dimethylquinoline-3-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309452-1G
APOSOR309452-1GEA 301 EUR InStock
APOSOR309452-1G
2-Chloro-6,8-dimethylquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-6,8-dimethylquinoline-3-carbonitrile
Formule: C₁₂H₉ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08898633
Numéro CAS: 917750-50-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité