4-Bromo-7-methoxy-2-methylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309461-1G
APOSOR309461-1GEA 383 EUR InStock
APOSOR309461-1G
4-Bromo-7-methoxy-2-methylquinoline
4-Bromo-7-methoxy-2-methylquinoline
Formule: C₁₁H₁₀BrNO
MW: 252,107 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11505130
Numéro CAS: 651042-71-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité