4-Chloro-8-ethyl-2-methylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309464-1G
APOSOR309464-1GEA 301 EUR InStock
APOSOR309464-1G
4-Chloro-8-ethyl-2-methylquinoline
4-Chloro-8-ethyl-2-methylquinoline
Formule: C₁₂H₁₂ClN
MW: 205,683 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07644527
Numéro CAS: 63136-24-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité