tert-Butyl-4-[2-(4-amino-1H-pyrazol-1-yl)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-[2-(4-Amino-1H-pyrazol-1-yl)ethyl]piperazine, N1-BOC protected
OR30958-1G
APOSOR30958-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR30958-1G
tert-Butyl-4-[2-(4-amino-1H-pyrazol-1-yl)ethyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-[2-(4-amino-1H-pyrazol-1-yl)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Formule: C₁₄H₂₅N₅O₂
MW: 295.39 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11505005
Numéro CAS: 1171901-11-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité