3-Amino-1-benzylpiperidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Benzylpiperidin-3-amine, 1-Benzylpiperidin-3-ylamine
OR30968-1G
APOSOR30968-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR30968-1G
3-Amino-1-benzylpiperidine
3-Amino-1-benzylpiperidine
Formule: C₁₂H₁₈N₂
MW: 190,29 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04038444
Numéro CAS: 60407-35-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité