6-Bromo-2-méthylquinoléine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR3097-5G
APOSOR3097-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR3097-5G
6-Bromo-2-méthylquinoléine
6-Bromo-2-méthylquinoléine
Formule: C₁₀H₈BrN
Point de fusion: 100…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079724
Numéro CAS: 877-42-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité