2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30979-250MG
APOSOR30979-250MGEA 94.5 EUR InStock
APOSOR30979-250MG
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-amine 95%
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-amine
Formule: C₈H₉N₃
Point de fusion: 134…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800571
Numéro CAS: 28036-31-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité